Få mere at vide
2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30369444
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30369444 1 g
1 options
Artikelnummer. 30369444 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4546751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 39929-79-8
Molekylær formel C6 H5 N3 O2
Mængde 1 g
Synonym 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,7H)-dione, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol (6CI), 7-Deazaxanthine, 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-Dihydroxy-7-deazapurine
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL O=C1NC(=O)c2cc[nH]c2N1
IUPAC navn 1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Formel vægt 151.0382