Få mere at vide
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10477180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10477180 25 g Glasflaske 25g
10467180 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155200250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23945-44-0 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23945-44-0
Molekylær formel C5H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 156.1
MDL nummer MFCD00149397
InChI nøgle ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, uracil 5-carboxylic acid, isoorotic acid, uracil-5-carboxylic acid, 5-carboxyuracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-uracilcarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil 5-carboxylate
PubChem CID 90301
ChEBI CHEBI:17477
IUPAC navn 2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 283.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 25, 256
Formel vægt 156.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver