Få mere at vide
2,4-Dihydroxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxypyridine |
| CAS | 626-03-9 |
| Molekylær formel | C5 H5 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H,(H2,6,7,8) |
| SMIL | Oc1ccnc(O)c1 |
| IUPAC navn | pyridine-2,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vægt | 111.032 |