Få mere at vide
2,4-Dihydroxypyridine, 97%
Artikelnummer. 11450074
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450074 25 g 25g
11430074 1 g 1g
11440074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13566.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 626-03-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-03-9
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
MDL nummer MFCD00006273
InChI nøgle ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
PubChem CID 54696004
IUPAC navn 4-hydroxy-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CNC(=O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxypyridine
Smeltepunkt ∼267°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 108533
Formel vægt 111.1
Procent renhed 97%