Få mere at vide
2,4'-Dihydroxydiphenylmethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Dihydroxydiphenylmethane |
| CAS | 2467-03-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13H12O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol, (2-Hydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methane, 2,4'-Bis(hydroxyphenyl)methane, 2,4'-Methylenebisphenol, 2,4'-Methylenediphenol, NSC 36395, o,p'-Bis(hydroxyphenyl)methane, o-(p-Hydroxybenzyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-11-3-1-2-4-13(11)15/h1-8,14-15H,9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(Cc2ccccc2O)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.0837 |
| Vis mere |