missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzophenone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxybenzophenone-d5 |
| CAS | 91586-06-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 D5 H5 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Dihydroxybenzophenone D5 (Phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | (2,4-dihydroxyphenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.248 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?