Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30012153
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012153 500 mg
30011920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD678940500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-86-1
Molekylær formel C7 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Synonym 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Resorcylic acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vægt 154.0266