Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 10020790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10020790
Brand: Thermo Scientific Acros 114875000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-86-1
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00002451
InChI nøgle UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C to 215.0°C
Farve Beige til Creme eller Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 10, 377
Merck Index 15, 8278
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver