Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11470024
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470024 500 g -
11460024 100 g 100g
11480024 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13545.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
2,4-Dihydroxybenzoesyre bruges i mellemprodukter, blødgøringsmidler, plastik og gummiprodukter, en organisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dihydroxybenzoesyre bruges i mellemprodukter, blødgøringsmidler, plastik og gummiprodukter, en organisk byggesten
.
Opløselighed Opløseligt i vand (70g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-86-1
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00002451
InChI nøgle UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼226 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Beilstein 1946213
Merck Index 14,8157
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (70g/L).
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzoicacid