Få mere at vide
2,4-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30373076
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30373076 10 g
1 options
Artikelnummer. 30373076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45099510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 95-01-2
Molekylær formel C7H6O3
Mængde 10 g
Synonym beta-Resorcylaldehyde, 2,4-Dihydroxybenzenecarbonal, 2,4-Dihydroxybezaldehyde, 2,4-Dihydroxysalicylaldehyde, 4-Formylresorcinol, 4-Hydroxysalicylaldehyde, 6-Formylresorcinol, NC 012, NSC 8690, beta-Resorcaldehyde, beta-Resorcinaldehyde, beta-Resorcylic Aldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
SMIL Oc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC navn 2,4-dihydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0317