Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazine-3-one (DIMBOA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315391
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315391 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315391 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12634820AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DIMBOA
CAS 15893-52-4
Analyt- eller komponentnavne DIMBOA
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-DIMBOA, 2,3-Dihydro-2,4-dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-3-keto-7-methoxy-1,4-benzoxazine, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-(2H)-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazine-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-4H-1,4-benzoxazin-3(2H)-one, DIMBOA, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy-
InChI formel InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(12)8(11)10(6)13/h2-4,9,12-13H,1H3
SMIL COc1ccc2N(O)C(=O)C(O)Oc2c1
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 211.0481 g/mol