missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| CAS | 855875-40-0 |
| Molekylær formel | C12 H16 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Amyl-beta-resorcylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-9-6-10(14)7-12(15)11(9)8-13/h6-8,14-15H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| IUPAC navn | 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.254 |
| Formel vægt | 208.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?