Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10214670 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Mængde Unit Size
10214670 5 g 5g
1 options
Product Code. 10214670 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 114980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Navn note 97%
CAS 626-48-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 318.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H6N2O2
MDL nummer MFCD00006028
Mængde 5 g
Beilstein 24, 342
Merck Index 15, 6209
Synonym 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7g/L water (22°C). Other solubilities: soluble in alkalies,insoluble in ethanol and ether
InChI nøgle SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 126.12
PubChem CID 12283
ChEBI CHEBI:74733
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.