Få mere at vide
2,4-dihydroxy-6-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10736003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10736003 1 g Glasflaske 1g
10352193 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384280010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3749-51-7
Molekylær formel C6H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 125.13
MDL nummer MFCD01860849
InChI nøgle WKGSLYHMRQRARV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-6-methylpyridine, 4-hydroxy-6-methylpyridin-2 1h-one, 4-hydroxy-6-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy-6-methyl, 6-methyl-2,4-pyridinediol, 2-hydroxy-6-methyl-1h-pyridin-4-one, 2,4-dihydroxy-6-methyl-pyridine, 4-hydroxy-6-methyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridone, 4-hydroxy-6-methyl
PubChem CID 54691419
IUPAC navn 4-hydroxy-6-methyl-lH-pyridin-2-on
SMIL CC1=CC(=CC(=O)N1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.