Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| CAS | 487-69-4 |
| Molekylær formel | C8 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-6(10)3-8(11)7(5)4-9/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| IUPAC navn | 2,4-dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.147 |
| Formel vægt | 152.047 |