missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidin, TRC

Artikelnummer. 30370067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370067 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4532502G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Molekylær formel C5 H5 N3 O4
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
SMIL Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-methyl-5-nitropyrimidin-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 171.11
Formel vægt 171.028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.