Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30386623
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386623 10 g
1 options
Artikelnummer. 30386623 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45325010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Molekylær formel C5 H5 N3 O4
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
SMIL Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-methyl-5-nitropyrimidin-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 171.11
Formel vægt 171.028