Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 16632-21-6 |
| Molekylær formel | C5 H5 N3 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10) |
| SMIL | Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-methyl-5-nitropyrimidin-2,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.11 |
| Formel vægt | 171.028 |