Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-6-amino-5-diethoxyethylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-6-amino-5-diethoxyethylpyrimidine |
| CAS | 102879-75-4 |
| Molekylær formel | C10 H17 N3 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O4/c1-3-16-7(17-4-2)5-6-8(11)12-10(15)13-9(6)14/h7H,3-5H2,1-2H3,(H4,11,12,13,14,15) |
| SMIL | CCOC(Cc1c(N)nc(O)nc1O)OCC |
| IUPAC navn | 6-amino-5-(2,2-diethoxyethyl)pyrimidine-2,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.26 |
| Formel vægt | 243.1219 |