Få mere at vide
2,4-Dihydroxy-5-methoxyacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydroxy-5-methoxyacetophenone |
| CAS | 7298-21-7 |
| Molekylær formel | C9H10O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(2,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)-ethanone, 1-(2,4-Dihydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2',4'-Dihydroxy-5'-methoxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-5(10)6-3-9(13-2)8(12)4-7(6)11/h3-4,11-12H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(C(=O)C)c(O)cc1O |
| IUPAC navn | 1-(2,4-dihydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vægt | 182.0579 |