Få mere at vide
2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051771
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051771 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051771 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0258.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 74853-07-9
Analyt- eller komponentnavne 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O2/c1-26-18-8-6-16(7-9-18)23-12-10-22(11-13-23)15-2-4-17(5-3-15)24-14-20-21-19(24)25/h2-9,14H,10-13H2,1H3,(H,21,25)
SMIL COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NNC4=O
IUPAC navn 4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-1H-1,2,4-triazol-5-one
Molekylvægt (g/mol) 351.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 351.1695 g/mol