Få mere at vide
2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 79538-90-2 |
| Molekylær formel | C18H19N5O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N5O2/c24-17-7-5-15(6-8-17)22-11-9-21(10-12-22)14-1-3-16(4-2-14)23-13-19-20-18(23)25/h1-8,13,24H,9-12H2,(H,20,25) |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NNC4=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.38 |
| Formel vægt | 337.1539 |