Få mere at vide
2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thion, TRC
Artikelnummer. 30377805
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30377805 500 mg -
30375501 2.5 g 2.5g
30374140 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD679075500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3179-31-5
Molekylær formel C2H3N3S
Molekylvægt (g/mol) 101.13
SMIL S=C1NC=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Formel vægt 101.0048