missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Difluorotoluene-3,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorotoluene-3,5,6-D3 |
| CAS | 1219798-79-4 |
| Molekylær formel | C7 D3 H3 F2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 4,6-Difluoro-1-methylbenzene-2,3,5-d3, 2,4-Difluoro-1-methylbenzene-3,5,6-d3, 2,4-Difluorotoluene-3,5,6-d3, 2,4-Difluorotoluene-3,5,6-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(F)c([2 H])c(F)c1C |
| IUPAC navn | 1,2,4-trideuterio-3,5-difluoro-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.1378 |
| Formel vægt | 131.0626 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?