Få mere at vide
2,4-Difluorophenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorophenylboronic Acid |
| CAS | 144025-03-6 |
| Molekylær formel | C6H5BF2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | B-(2,4-Difluorophenyl)boronic Acid, 2,4-Difluorobenzeneboronic Acid, 2,4-Difluorophenyl-1-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BF2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(F)cc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.91 |
| Formel vægt | 158.0351 |