Få mere at vide
2,4-Difluorophenyl Isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorophenyl Isothiocyanate |
| CAS | 141106-52-7 |
| Molekylær formel | C7 H3 F2 N S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H |
| SMIL | Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 2,4-difluoro-1-isothiocyanatobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.17 |
| Formel vægt | 170.9954 |