Få mere at vide
(2,4-Difluorophenoxy)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,4-Difluorophenoxy)acetic acid |
| CAS | 399-44-0 |
| Molekylær formel | C8H6F2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)COc1ccc(F)cc1F |
| IUPAC navn | 2-(2,4-difluorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.13 |
| Formel vægt | 188.0285 |