Få mere at vide
2,4-difluorphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497936
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497936 10 g 10g
11407946 50 g 50g
11417946 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14044.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-27-1 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-27-1
Molekylær formel C6H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 130.09
MDL nummer MFCD00009715
InChI nøgle NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123051
IUPAC navn 2,4-difluorphenol
SMIL OC1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorophenol
Smeltepunkt 21°C to 24°C
Kogepunkt 52°C to 54°C (14 mmHg)
Flammepunkt 56°C (132°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 10 g
FN nummer UN2921
Beilstein 1934803
Synonym phenol, 2,4-difluoro, 2.4-difluorophenol, 2,4difluorophenol, 2,4-diflurophenol, 2 4-difluorophenol, 2,4 difluorophenol, 2, 4 difluorophenol, 2,4 difluoro phenol, 2,4-di-fluorophenol, 2,4-difluoro phenol
Formel vægt 130.09
Procent renhed ≥98%