Få mere at vide
2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Difluoromethoxy)-3-fluorophenyl]acetic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3O3/c10-6-3-5(4-8(13)14)1-2-7(6)15-9(11)12/h1-3,9H,4H2,(H,13,14) |
| Formel vægt | 220.0347 |