Få mere at vide
2,4-Difluorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30386335
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386335 250 mg
30369554 1 g
30375216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447538250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37847-52-2
Molekylær formel C12H8F2
Molekylvægt (g/mol) 190.18
Synonym 2,4-Difluoro-1,1'-biphenyl, 2,4-Difluoro-1-phenylbenzene, 2,4-Difluorobiphenyl
SMIL Fc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobiphenyl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formel vægt 190.0594