Få mere at vide
2,4-Difluorobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorobiphenyl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formel vægt | 190.0594 |