Få mere at vide
2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F2O/c13-9-3-6-11(12(14)7-9)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7,15H |
| Formel vægt | 206.0543 |