missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol, TRC

Artikelnummer. 30373285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373285 100 mg
30377687 1 g
30385773 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447370100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59089-68-8
Molekylær formel C12H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 206.19
Synonym 2',4'-Difluoro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 2,4-Difluoro-4'-hydroxybiphenyl, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl, 4-(2,4-Difluorophenyl)phenol, Diflunisal EP Impurity B
SMIL Oc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2',4'-Difluorobiphenyl-4-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8F2O/c13-9-3-6-11(12(14)7-9)8-1-4-10(15)5-2-8/h1-7,15H
Formel vægt 206.0543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.