Få mere at vide
2,4’-Difluorobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Difluorobenzophenone |
| CAS | 342-25-6 |
| Molekylær formel | C13H8F2O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)C=2C=CC=CC2F |
| IUPAC navn | (2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vægt | 218.0543 |