missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4’-Difluorobenzophenone, TRC

Artikelnummer. 30369472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369472 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44547010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Molekylær formel C13H8F2O
Mængde 10 g
Synonym (2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
InChI formel InChI=1S/C13H8F2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H
SMIL O=C(C1=CC=C(F)C=C1)C=2C=CC=CC2F
IUPAC navn (2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 218.2
Formel vægt 218.0543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.