Få mere at vide
2,4'-Difluorobenzhydrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Difluorobenzhydrol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10F2O/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8,13,16H |
| Formel vægt | 220.07 |