Få mere at vide
2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10551472 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551472 1 g Glasflaske 1g
10313632 5 g Glasflaske 5g
10453405 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10551472 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357490010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13918-92-8 | C6H3ClF2O2S | 212.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13918-92-8
Molekylær formel C6H3ClF2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.6
MDL nummer MFCD00042481
InChI nøgle FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
PubChem CID 2734273
IUPAC navn 2,4-difluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5810g/mL
Kogepunkt 101°C to 102°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (F)2C6H3SO2Cl
Brydningsindeks 1.5187
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.581
Formel vægt 212.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.