Få mere at vide
2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11497586
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497586 5 g 5g
11407596 25 g 25g
11417596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14639.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13918-92-8 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13918-92-8
Molekylær formel C6H3ClF2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.595
MDL nummer MFCD00042481
InChI nøgle FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
PubChem CID 2734273
IUPAC navn 2,4-difluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.581
Kogepunkt 236°C to 237°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5187
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2970373
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 212.6
Procent renhed 98%