Få mere at vide
2,4-Difluorbenzeneddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30374313
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374313 25 g
30382994 5 g
30383849 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44540525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81228-09-3
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.13
Synonym 2,4-Difluorophenylacetic Acid, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetic Acid
IUPAC navn 2-(2,4-difluorophenyl)eddikesyre
SMIL OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluorobenzeneacetic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Formel vægt 172.0336