Få mere at vide
2,4-Difluoro-N-methylaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11482438
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15778.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138564-16-6
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00042472
InChI nøgle RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 2737023
IUPAC navn 2,4-difluoro-N-methylaniline
SMIL CNC1=CC=C(F)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-N-methylaniline
Kogepunkt 94°C to 96°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.5045
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 7019861
Formel vægt 143.14
Procent renhed 98%