missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30348280
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348280 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB426160500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic Acid
CAS 1808997-86-5
Molekylær formel C7H7BF2O3
Mængde 500 mg
Synonym B-(2,4-Difluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
InChI formel InChI=1S/C7H7BF2O3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
SMIL COc1cc(F)cc(F)c1B(O)O
IUPAC navn (2,4-difluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 187.94
Formel vægt 188.0456
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.