Få mere at vide
2,4-Difluor-5-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 15454757
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454757 25 g 25g
15444757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32081.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 113512-57-5 | C6H3F2NO3 | 175,091 g/mol
2,4-difluor-5-nitrophenol kan anvendes i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-difluor-5-nitrophenol kan anvendes i kemisk syntese.
Opløselighed Svagt opløseligt i
vand, men let opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113512-57-5
Molekylær formel C6H3F2NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.091
MDL nummer MFCD08443942
InChI nøgle SMRYCTJAGPDVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-nitrobenzenol, phenol, 2,4-difluoro-5-nitro, difluoronitrobenzenol, acmc-209wyr, 2,4-difluoro-5-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 10921024
IUPAC navn 2,4-difluor-5-nitrophenol
SMIL C1=C(C(=CC(=C1O)F)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Smeltepunkt 112 °C til 120 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand, men let opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 175.09
Procent renhed 98%