missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Difluoro-5-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}aniline, TRC

Artikelnummer. 30374610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374610 500 mg
30370944 50 mg
30370960 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD459323500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 941166-01-4
Molekylær formel C13H14N4F2
Molekylvægt (g/mol) 264.27
SMIL Nc1cc(c(F)cc1F)c2nnc3CCCCCn23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Difluoro-5-(5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)aniline
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14F2N4/c14-9-7-10(15)11(16)6-8(9)13-18-17-12-4-2-1-3-5-19(12)13/h6-7H,1-5,16H2
Formel vægt 264.1187
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.