Få mere at vide
2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2N2O3/c11-6-4-7(12)8(3-5(6)9(15)16)14-2-1-13-10(14)17/h3-4H,1-2H2,(H,13,17)(H,15,16) |
| Formel vægt | 242.0503 |