Få mere at vide
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289736 1 g 1g
15299736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15289736 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451420010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1186194-75-1 | Molecular Formula: C7H2F2N2O2 | Molecular Weight: 184.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1186194-75-1
Molekylær formel C7H2F2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 184.1
InChI nøgle HESWWHRCQMLPFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-2,4-difluoro-benzonitrile
PubChem CID 45790497
IUPAC navn 2,4-difluor-3-nitrobenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C#N)F)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.529
Mængde 1 g
Formel vægt 184.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .