Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Difluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marke:  Alfa Aesar™ H62884.03
Weitere Details : Weight : 0.00100kg
Quantity 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15487956
  • 4370.36 DKK / 1g
Estimated Shipment
26-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1351985-05-1
254.084
2,4-difluoro-3-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2,4-difluoro-3-methylbenzene boronic acid pinacol ester, 2-2,4-difluoro-3-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C13H17BF2O2
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
100913465
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)C)F
Spezifikation
2,4-Difluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
1351985-05-1
2,4-difluoro-3-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2,4-difluoro-3-methylbenzene boronic acid pinacol ester, 2-2,4-difluoro-3-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)C)F
254.084
254.08
96%
1g
C13H17BF2O2
HDAKNAMXPKYUCU-UHFFFAOYSA-N
2-(2,4-difluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
100913465
Solid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation