Få mere at vide
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 5809-23-4 |
| Molekylær formel | C18H19NO4 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4/c1-3-19(4-2)12-9-10-15(16(20)11-12)17(21)13-7-5-6-8-14(13)18(22)23/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3,(H,22,23) |
| SMIL | CCN(CC)c1ccc(C(=O)c2ccccc2C(=O)O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.35 |
| Formel vægt | 313.1314 |