Få mere at vide
2,4-Diethoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Diethoxybenzaldehyde |
| CAS | 22924-16-9 |
| Molekylær formel | C11H14O3 |
| MDL nummer | MFCD00995010 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=CC1=CC=C(OCC)C=C1OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Procent renhed | 97% |