Få mere at vide
2,4-Dicyano-3-(2-methylpropyl)-pentanediamide (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dicyano-3-(2-methylpropyl)-pentanediamide (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N4O2/c1-6(2)3-7(8(4-12)10(14)16)9(5-13)11(15)17/h6-9H,3H2,1-2H3,(H2,14,16)(H2,15,17) |
| Formel vægt | 236.1273 |