Få mere at vide
2,4-dichlorotoluen, 99%
Artikelnummer. 10123750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123750 1 L Glasflaske 1 L
10697132 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163280010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-73-8 | C7H6Cl2 | 161,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-73-8
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.03
MDL nummer MFCD00000583
InChI nøgle FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-methyl, toluene, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-1-methyl-benzene, unii-3s32n6lg3x, 2,4-dichloromethylbenzene, 2,4-dct, 2,4-diclorotoluene, 4,6-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-toluen
PubChem CID 7254
ChEBI CHEBI:81651
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorotoluene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -14,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 200,0 °C
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3Cl2
Brydningsindeks 1,5450 til 1,5470
Mængde 1 L
Beilstein 05, 295
Specifik vægtfylde 1.24
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone
Formel vægt 161.03
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.